Learn More
Velp Scientifica™ BOD Sensor BOD Analysis
Innovative, mercury-free and extremely reliable solution for BOD analysis (Biochemical Oxygen Demand)
Marke: Velp Scientifica™ SA10200137
2174.15 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Eine einfache und bequeme Methode zur Überwachung der Aktivität von Mikroorganismen in Wasserproben mit äußerst zuverlässigen Ergebnissen.
- Das BSB-System misst die Änderung des Gasdrucks vom Anfang bis zum Ende der Analyse und liefert ein in mg/l ausgedrücktes Ergebnis
- Messung auf Skalen von 90, 250, 600 und 999 ppm BSB
- Höhere Werte können durch Verdünnung der Probe gemessen werden
- Passt direkt auf die Flasche mit der Probe
- Automatische Speicherung von fünf BSB-Werten in Intervallen von 24 Stunden
- Ermöglicht die Fortsetzung der Analyse über das Wochenende
- Ergebnisse können jederzeit direkt abgelesen werden, auch noch nach fünf Tagen
- Direkte Anzeige in mg/l (ppm)
- Kompakte Rührstationen
- Modelle mit Rührstationen bieten VELP Rührqualität
- IP 54-Schutz gegen Eindringen von Partikeln und Flüssigkeiten
- Konformität mit IEC 1010 Klasse 3
Spezifikation
Analyse des biochemischen Sauerstoffbedarfs (BSB) | |
CR 2430 | |
Technopolymer | |
Flaschenvolumen: 500 mL | |
BSB-Sensor (10 Stück) (mit KOH-Fallen und Batterien), Rührstation, 10 Positionen, 230 V/50 Hz (mit Rührstäben und Flaschen) | |
3 kg |
Digital | |
Ermes über WLAN/RESPIROSoft™ über USB | |
500/2.000 mbar (hPa) | |
Analyse des biochemischen Sauerstoffbedarfs (BSB) | |
25 Monate |