Learn More
Electrothermal™ Digi-Mantle Ersatzheizpatrone
Ermöglicht das Rühren und Erhitzen eines Rundkolbens auf eine Elementtemperatur von 450 °C. Die Electrothermal™ Digi-Mantle Ersatzkartusche verwendet eine präzise elektronische Steuerung, um genaue Temperatur- und Rühreinstellungen zu gewährleisten.
Marke:  Electrothermal™ 36204-01
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11757873
  • 969.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit der OMCA digitalen Steuerung
  • Rühren und erhitzen Sie Rundkolben bis zu einer Elementtemperatur von 450 °C
  • Verwendet eine präzise elektronische Steuerung, um eine genaue Messung von Temperatur und Rührung zu ermöglichen.
  • Das modulare Design ermöglicht den Austausch von Heizelementen verschiedener Größen mit demselben OMCA Digitalregler als Basis
  • Kosteneffektiv und vielseitig
Spezifikation
Spezifikation
250 ml
OMCA Digi-Mantle
Ersatz-Heizpatrone
Name des Produkts
Electrothermal™ Digi-Mantle Ersatzheizpatrone >