Beschreibung
Beinhaltet
Aufsatz mit 15 Plätzen für 50 ml-Röhrchen
- Digitale Mikroprozessorsteuerung
- Fünf Karusselloptionen
- Einstellbare Drehzahl sorgt für sanftes oder kräftiges Mischen
- Der verstellbare Winkelkopf ermöglicht Mischwinkel von 95 bis 180 Grad.°
- Der Timer verfügt über einen Aufwärts- und einen Abwärtszählmodus.
- Das Display zeigt die zuletzt verwendeten Einstellungen auch nach dem Ausschalten an.
- Fahren Sie mit der zuletzt eingestellten Geschwindigkeit und der verbleibenden Zeit fort, wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist.
- Breiter Spannungsbereich: AC100-240V.
- Akustischer und optischer Alarm: Im Zeitmodus ertönt beim Erreichen von Null der Alarm 5 Mal, dann zeigt das Zeitfenster „“Ende““an und blinkt ununterbrochen. Der Alarm kann durch Drücken einer beliebigen Taste gestoppt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Drehwinkel | Karussell-Winkel: 95° bis 180° (Sechs Stufen: 95°, 112°, 129°, 146°, 163°, 180º) |
| Drehzahlbereich | 5 bis 80 U/min |
| Spannung | 100/240 V |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen, Kulturröhrchen mit Trommelkarussell |
| Röhrchenkapazität | 50 ml |
| Produkttyp | Röhrchenkarussell |
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Steckertyp | EU-, UK-, CN-Stecker |
| Abmessungen (L x B x H) | 415 x 293 x 464 mm |
| Anzahl Positionen |
|
| Mehr anzeigen |