Learn More
Electrothermal™ Digi-Mantle Ersatzheizpatrone
Ermöglicht das Rühren und Erhitzen eines Rundkolbens auf eine Elementtemperatur von 450 °C. Die Electrothermal™ Digi-Mantle Ersatzkartusche verwendet eine präzise elektronische Steuerung, um genaue Temperatur- und Rühreinstellungen zu gewährleisten.
969.00 € - 1035.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit | OMCA Digi-Mantle |
---|---|
Produkttyp | Ersatz-Heizpatrone |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11757873
|
Electrothermal™
36204-01 |
250 ml |
969.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11767873
|
Electrothermal™
36204-05 |
500 ml |
977.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11777873
|
Electrothermal™
36204-09 |
1000 ml |
1035.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Zur Verwendung mit der OMCA digitalen Steuerung
- Rühren und erhitzen Sie Rundkolben bis zu einer Elementtemperatur von 450 °C
- Verwendet eine präzise elektronische Steuerung, um eine genaue Messung von Temperatur und Rührung zu ermöglichen.
- Das modulare Design ermöglicht den Austausch von Heizelementen verschiedener Größen mit demselben OMCA Digitalregler als Basis
- Kosteneffektiv und vielseitig
Spezifikation
OMCA Digi-Mantle | |
Ersatz-Heizpatrone |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Electrothermal™ Digi-Mantle Ersatzheizpatrone