Learn More
Electrothermal™ Heizmäntel mit Rührfunktion der Serie CMUA
Magnetrührer und Heizmantel in einer praktischen Einheit
Marke:  Electrothermal™ 36013-04
903.44 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15643727
  • 1135.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Optimierte Wärmeübertragung
  • Das flexible Spulenheizelement umschließt den Rundbodenkolben
  • Die kühle Außenhülle gewährleistet eine sichere Handhabung
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
21,9075 cm
Flaschen
17,145 cm
230 V
450 °C
8,625 in.
106 mm
6,75 in.
21,9075 cm
Heizmantel mit Rührfunktion
2,5 A