Learn More
Brady™ Rutschfeste Streifen aus verstärktem Aluminium, nachleuchtend
The self-adhesive Reinforced Photoluminescent Aluminum Anti-Slip Strip is ideal for marking the edges of stairs and doorways. Available in different luminous intensities.
52.05 € - 67.80 €
Spezifikation
Material | Aluminium |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ausgangs- und Richtungszeichen |
Länge (angloamerikanisch) | 2.6 ft. |
Länge (metrisch) | 0,80 m |
Verpackungsmenge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Farbe | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11776645
|
Brady™
251932 |
Schwarz, Black | 800 x 50 mm |
67.80 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11766645
|
Brady™
251930 |
Schwarz, Black | 800 x 30 mm |
52.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11742005
|
Brady™
251928 |
Photolumineszierend | 800 x 50 mm |
56.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Self-adhesive aluminium anti-skid strip is ideal for marking the edges of stairs and doorways.
- Available in different luminous intensities.
Spezifikation
Aluminium | |
2.6 ft. | |
Je 1 | |
-40°bis +110 °C |
Ausgangs- und Richtungszeichen | |
0,80 m | |
-40°F to +230°F | |
0,148 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Rutschfeste Streifen aus verstärktem Aluminium, nachleuchtend