Learn More
Brady™ Rutschfeste Streifen aus verstärktem Aluminium, nachleuchtend
Click to view available options
Farbe:
Photolumineszierend
Schwarz, Black
Abmessungen (L x B):
800 x 30 mm
800 x 50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Self-adhesive aluminium anti-skid strip is ideal for marking the edges of stairs and doorways.
- Available in different luminous intensities.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Photoluminescent Anti-skid Strips - Aluminium High intensity / Striped |
| Abmessungen (L x B) | 800 x 50 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ausgangs- und Richtungszeichen |
| Länge (angloamerikanisch) | 2.6 ft. |
| Länge (metrisch) | 0,80 m |
| Verpackungsmenge | Je 1 |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -40°F to +230°F |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40°bis +110 °C |
| Dicke | 0,148 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 1.97 in. |
| Mehr anzeigen |