Learn More
Brady™ Rutschfeste Streifen aus verstärktem Aluminium, nachleuchtend
The self-adhesive Reinforced Photoluminescent Aluminum Anti-Slip Strip is ideal for marking the edges of stairs and doorways. Available in different luminous intensities.
Marke:  Brady™ 251930
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11766645
  • 52.05 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Self-adhesive aluminium anti-skid strip is ideal for marking the edges of stairs and doorways.
  • Available in different luminous intensities.
Spezifikation
Spezifikation
Photoluminescent Anti-skid Strips - Aluminium High intensity / Striped
Ausgangs- und Richtungszeichen
0,80 m
-40°F to +230°F
0,148 mm
30,00 mm
Aluminium
800 x 30 mm
2.6 ft.
Je 1
-40°bis +110 °C
1.18 in.
Schwarz, Black
Rutschfeste Streifen
Name des Produkts
Brady™ Rutschfeste Streifen aus verstärktem Aluminium, nachleuchtend > Größe (L x B):0,80m x 30mm