Learn More
Brady™ Rutschfeste Streifen aus verstärktem Aluminium, nachleuchtend
The self-adhesive Reinforced Photoluminescent Aluminum Anti-Slip Strip is ideal for marking the edges of stairs and doorways. Available in different luminous intensities.
Marke: Brady™ 251928
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Self-adhesive aluminium anti-skid strip is ideal for marking the edges of stairs and doorways.
- Available in different luminous intensities.
Spezifikation
Photoluminescent Anti-skid Strips - Aluminium High intensity | |
Ausgangs- und Richtungszeichen | |
0,80 m | |
-40°F to +230°F | |
0,148 mm | |
50,00 mm | |
Aluminium |
800 x 50 mm | |
2.6 ft. | |
Je 1 | |
-40°bis +110 °C | |
1.97 in. | |
Photolumineszierend | |
Rutschfeste Streifen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Rutschfeste Streifen aus verstärktem Aluminium, nachleuchtend > Größe (L x B):0,80m x 50mm; Farbe:Photolumineszierend
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur