Learn More
3M™ E-A-R™ E-A-Rsoft Gelbe Ohrstöpsel
Hohe Dämpfung dank langsam expandierendem PU-Schaumstoff. 3M E-A-R Polyurethan-Ohrstöpsel – 36 dB.
Marke: 3M™ 7100111802
30.82 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Gefertigt aus Polyurethan-Schaumstoff mit langsamer Ausdehnung
- Optimaler Komfort durch gleichmäßige Druckverteilung, Flexibilität und guten Lärmschutz.
- Modisches Aussehen durch leuchtende Neonfarben
Spezifikation
Neongelb | |
Für allgemeine Industrieanwendungen | |
36 dB | |
Ohrstöpsel | |
Roll-down |
CE-Kennzeichnung | |
250 Paar | |
Uncorded | |
Polyurethan |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ E-A-R™ E-A-Rsoft Gelbe Ohrstöpsel > Verpackung: 250 Paar
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur