Learn More
Recombinant VHH Alpaca, anti-Mouse, Unconjugated, Clone: CTK0103, Proteintech ChromoTek
Alpaca Monoclonal Antibody
Marke:  Chromotek smsG1Cys2-1-500
Artikelnummer. 17373483
  • 624.00 € / 500 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
500 μg Nano-Secondary™ for mouse IgG1: alpaca monoclonal Nanobody, Fc-specific VHH, for 2x Cys conjugation, clone [CTK0103].
Spezifikation
Spezifikation
Recombinant VHH
CTK0103
500 μg
Store at -20°C/-4°F. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry
Alpaca
Mouse
Name des Produkts
Recombinant VHH Alpaca, anti-Mouse, Unconjugated, Clone: CTK0103, Proteintech ChromoTek > 500 μg