Learn More
Aceton, AR-zertifiziert für die Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation des EU-Arzneibuchs, Fisher Chemical™
C3H6O, CAS-Nummer 67-64-1, 2,5 l, 56 °C, farblos, 58,08 g/mol, –95 °C, 8765, HDPE-Kunststoffflasche, Flüssigkeit, 247 mbar bei 20 °C, 0,32 mPas bei 20 °C
Marke:  Fisher Chemical A/0600/25
331.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10570521
  • 414.00 € / 25 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
C3H6O, CAS-Nummer 67-64-1, 2,5 l, 56 °C, farblos, 58,08 g/mol, –95 °C, 8765, HDPE-Kunststoffflasche, Flüssigkeit, 247 mbar bei 20 °C, 0,32 mPas bei 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
67-64-1
25 L
247mbar at 20°C
2
8765
-95°C
Flüssig
Metallkanister
Farblos
0.32 mPaS at 20°C
C3H6O
7
56°C
58.08g/mol
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2527023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2025 Catalog NumberA/0600/17,A/0600/27,A/0600/PB17,A/0600/PC17,A/0600/PB08,A/0600/PC17X,A/0600/25X,A/0600/21,A/0600/15Z,A/0600/17Z,A/0600/15,A/0600/PC21,A/0600/JC21,A/0600/25SS,A/0600/25,A/0600/99SS
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aceton, AR-zertifiziert für die Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation des EU-Arzneibuchs, Fisher Chemical™ > 25 l, Metalldose