Learn More
Recombinant VHH Alpaca, anti-Mouse, Unconjugated, Clone: CTK0105, Proteintech ChromoTek
Alpaca Monoclonal Antibody
Marke:  Chromotek SMSG2BCYS2-1-500
Artikelnummer. 17333493
  • 624.00 € / 500 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
500 μg Nano-Secondary™ for mouse IgG2b: alpaca monoclonal Nanobody, Fc-specific VHH, for 2x Cys conjugation, clone [CTK0105].
Spezifikation
Spezifikation
Recombinant VHH
Monoclonal
Unconjugated
500 μg
Mouse
Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry
CTK0105
Alpaca
Secondary
Name des Produkts
Recombinant VHH Alpaca, anti-Mouse, Unconjugated, Clone: CTK0105, Proteintech ChromoTek > 500 μg