Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytokine-inducible SH2-containing Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytokine-inducible SH2-containing protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2485.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_037456.5
Gen-ID (Entrez) 1154
Name Cytokine-inducible SH2-containing Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16093241
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8202-ec-10ug
10 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16033251
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8202-ec-50ug
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16083241
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8202-ec-100ug
100 μg
554.00 €
100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16013251
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8202-ec-200ug
200 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16023251
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8202-ec-500ug
500 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16003251
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP8202-ec-1mg
1 mg
2485.00 €
1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_037456.5
Cytokine-inducible SH2-containing Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
1154
Research Use Only
CISH
Recombinant Protein
E. coli
MVLCVQGPRP LLAVERTGQR PLWAPSLELP KPVMQPLPAG AFLEEVAEGT PAQTESEPKV LDPEEDLLCI AKTFSYLRES GWYWGSITAS EARQHLQKMP EGTFLVRDST HPSYLFTLSV KTTRGPTNVR IEYADSSFRL DSNCLSRPRI LAFPDVVSLV QHYVASCTAD TRSDSPDPAP TPALPMPKED APSDPALPAP PPATAVHLKL VQPFVRRSSA RSLQHLCRLV INRLVADVDC LPLPRRMADY LRQYPFQL
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.