Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytokine-inducible SH2-containing Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytokine-inducible SH2-containing protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8202-ec-500ug
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16023251
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_037456.5
Cytokine-inducible SH2-containing Protein
Research Use Only
CISH
Recombinant Protein
E. coli
MVLCVQGPRP LLAVERTGQR PLWAPSLELP KPVMQPLPAG AFLEEVAEGT PAQTESEPKV LDPEEDLLCI AKTFSYLRES GWYWGSITAS EARQHLQKMP EGTFLVRDST HPSYLFTLSV KTTRGPTNVR IEYADSSFRL DSNCLSRPRI LAFPDVVSLV QHYVASCTAD TRSDSPDPAP TPALPMPKED APSDPALPAP PPATAVHLKL VQPFVRRSSA RSLQHLCRLV INRLVADVDC LPLPRRMADY LRQYPFQL
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
1154
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol