missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytokine-inducible SH2-containing Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytokine-inducible SH2-containing protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke: enQuireBio™ QP8202-ec-200ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
NP_037456.5 | |
Cytokine-inducible SH2-containing Protein | |
Research Use Only | |
CISH | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MVLCVQGPRP LLAVERTGQR PLWAPSLELP KPVMQPLPAG AFLEEVAEGT PAQTESEPKV LDPEEDLLCI AKTFSYLRES GWYWGSITAS EARQHLQKMP EGTFLVRDST HPSYLFTLSV KTTRGPTNVR IEYADSSFRL DSNCLSRPRI LAFPDVVSLV QHYVASCTAD TRSDSPDPAP TPALPMPKED APSDPALPAP PPATAVHLKL VQPFVRRSSA RSLQHLCRLV INRLVADVDC LPLPRRMADY LRQYPFQL | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |
1154 | |
200 μg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur