Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytokine-inducible SH2-containing Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytokine-inducible SH2-containing protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8202-ec-1mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16003251
  • 2485.00 € / 1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
NP_037456.5
Cytokine-inducible SH2-containing Protein
Research Use Only
CISH
Recombinant Protein
E. coli
MVLCVQGPRP LLAVERTGQR PLWAPSLELP KPVMQPLPAG AFLEEVAEGT PAQTESEPKV LDPEEDLLCI AKTFSYLRES GWYWGSITAS EARQHLQKMP EGTFLVRDST HPSYLFTLSV KTTRGPTNVR IEYADSSFRL DSNCLSRPRI LAFPDVVSLV QHYVASCTAD TRSDSPDPAP TPALPMPKED APSDPALPAP PPATAVHLKL VQPFVRRSSA RSLQHLCRLV INRLVADVDC LPLPRRMADY LRQYPFQL
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
1154
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol