Learn More
Heidolph™ Auffangkolben
For use with rotary evaporators
Marke:  Heidolph™ 15-300-004-11
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10030972
  • 1460.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit S 35/20
  • Teilenummer 15-300-004-11: Im Lieferumfang enthalten Ablassventile
    • Standardmäßig für alle Hei-VAP Industriemodelle enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Auffangkolben
35/20
Glas
Rotationsverdampfer
10 l
Name des Produkts
Heidolph™ Auffangkolben > Auffangkolben 10 l; mit Ablassventilen