Learn More
Heidolph™ Auffangkolben
For use with rotary evaporators
Marke:  Heidolph™ 514-83000-00
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10660113
  • 95.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit S 35/20
  • Teilenummer 15-300-004-11: Im Lieferumfang enthalten Ablassventile
    • Standardmäßig für alle Hei-VAP Industriemodelle enthalten
Bestellinformation
CapacityMetric
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Auffangkolben
35/20
Glas
Rotationsverdampfer
500 mL
Name des Produkts
Heidolph™ Auffangkolben > Kapazität:500 ml