Learn More
Heathrow Scientific™ Reagenzreservoir, PS, Bulk Verpackung
Graduierungsmarkierungen an der Oberkante und den Innenwänden ermöglichen eine einfache Identifizierung von Flüssigkeitsmengen und reduzieren den Verbrauch teurer Reagenzien.
Marke: Heathrow Scientific™ 120645
Beschreibung
Das Trogdesign mit einem V-förmigen Boden sorgt dafür, dass das gesamte Reagenz zugänglich ist und leicht angesaugt werden kann. Dicke Wandkonstruktion und breiter Sockel sorgen für Stabilität und Haltbarkeit, wodurch der Behälter leicht zu handhaben ist, ohne dass Produktverformungen entstehen, wodurch weniger verschüttet wird. Reservoirs können bequem mit einem einzigartigen Schachtel-Design gestapelt werden, welches eine einfache Trennung ermöglicht. Entwickelt, um stabil auf der Arbeitsfläche aufzuliegen und die Form nicht zu verlieren. Die geteilte 25mL version hat ein 10 und ein 15ml Bereich. Sterile Version sind in Beuteln versiegelt und mit Elektronenstrahl sterilisiert. DNase, Ranse und Pyrogen frei. In leicht zu öffnenden Beuteln verpackt. Zur Öffnung wird keine Schere benötigt. Qualitätszertifikat auf Anfrage erhältlich.
Spezifikation
1.69 oz | |
Keine | |
Reagenzreservoir, 50mL, PS, Bulk Verpackung | |
4L x 1.1W x 1.2H in | |
Unsteril | |
Reagenz | |
3 cm | |
4 in | |
104°F | |
600 | |
100 | |
1.1 in | |
Nicht autoklavierbar | |
Ja |
Dnase,Rnase & Pyrogen Frei | |
Weiß | |
50 mL | |
Polystyrol | |
Reagenzienreservoir | |
1.2 in | |
Reservoir | |
10.2 cm | |
40°C | |
100 | |
50 mL | |
2.8 cm | |
1 Bodentrog | |
Konisch |