Learn More
Fisherbrand™ Externe Sonde
Kann verwendet werden mit: Isotemp (± 1,8 °C bei 70 °C) und Isotemp Advanced (± 1,2 °C bei 70 °C) Heizplatten und Heizplattenrührer
Marke: Fisherbrand™ CIC0001465
55.13 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Temperaturfühler ist für die Verwendung mit Isotemp- und Isotemp Advanced-Heizplatten und Heizplattenrührern vorgesehen
- Optimieren Sie Leistungsfähigkeit und Flexibilität
Spezifikation
ISOTEMP (±1.8 °C bei 70 °C) und ISOTEMP Advanced (±1.2 °C bei70 °C) Heizplatten und Heizplattenrührer | |
0 °C bis 400 °C | |
Sonde |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen