Learn More
Gibco™ StemPro™ hESC SFM
StemPro™ hESC SFM
Marke: Gibco™ A1000701
442.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24342" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Entwickelt für Kulturen humaner embryonaler und humaner induzierter pluripotenter StammzellenStemPro™ hESC SFM ist ein vollständig definiertes, serum- und Feeder-Zell-freies Medium (SFM), das speziell für das Wachstum und die Expansion humaner embryonaler (hESCs) und humaner induzierter pluripotenter Stammzellen (iPSCs) formuliert wurde. StemPro™ hESC SFM wurde ausgiebig getestet und hat sich bewährt zur Aufrechterhaltung der Pluripotenz einer wachsenden Liste von hESC-Linien einschließlich BG01, BG02, BG03, H1, H9 und BG01V. Außerdem wird StemPro™ hESC SFM verwendet für die Hochskalierung der Produktion von hESCs auf über 1 x 1010 Zellen. StemPro™ hESC SFM unterstützt nachweislich das hESC- und iPSC-Wachstum für > 50 Passagen ohne Anzeichen karyotypischer Anomalien und hält die Fähigkeit von hESCs aufrecht, sich in alle drei Keimbahnlinien zu differenzieren.
Komponenten von StemPro™ hESC SFM:
StemPro™ hESC Supplement
DMEM⁄F-12 mit GlutaMAX™ Medium
Rinderserumalbumin 25 % (BSA)
Zusätzliche erforderliche Komponenten für das Komplettmedium (separat zu erwerben):
FGF BASISCH (vollständige Länge) REC HU (Kat.-Nr. PHG0261)
2-Mercaptoethanol (Kat.-Nr. 21985-023)
Anwendungen:
Formulierung für das Wachstum und die Expansion humaner embryonaler und humaner induzierter pluripotenter Stammzellen.
Spezifikation
• StemPro™ hESC Supplement vor Licht geschützt bei -5 bis -20 °C lagern • DMEM/F-12 mit GlutaMAX Medium vor Licht geschützt bei 2 bis 8 °C lagern • Rinderserumalbumin (BSA) 25 % vor Licht geschützt bei 2 bis 8 °C lagern |
|
serumfrei | |
Flüssig | |
Serumfrei | |
cGMP für medizinische Geräte, 21 CFR Teil 820 und ISO 13485 | |
1 Kit | |
Human |
Embryonale Stammzellen (ESCs) | |
Feeder-frei, Stammzellen (human, iPS – induzierte pluripotente Stammzellen, embryonal) | |
Stammzell-Medien | |
GlutaMAX, Phenolrot | |
StemPro™ | |
Supplement – Trockeneis, Basal – Umgebungstemperatur, BSA – Umgebungstemperatur |
Points to consider STEMPRO hESC SFM
Version: 08/07/2007
DateigrößeVersion: 56.9 kB
Manual: STEMPRO hESC SFM (Japanese)
Version: 27July2007
DateigrößeVersion: 674.9 kB
Genome Editing of alpha-synuclein in iPSCs from a Donor with Multiple System Atrophy
DateigrößeVersion: 930.3 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ StemPro™ hESC SFM > 1 Kit
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur