Learn More
Sartorius™ X50 WEIGHING SCOOP ALUMINIUM 52G 9837.12
Brand:  Sartorius™ 6566-50
65.96 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Product Code. 11830451
  • 69.80 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Specifications
Aluminium
Wägeplattform
52 g
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Sartorius™ X50 WEIGHING SCOOP ALUMINIUM 52G 9837.12 > Wägeplattform