Learn More
Tocris Bioscience™ DSR 6434
Potent TLR7 agonist
Marke: Tocris Bioscience™ 4809/10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
DSR 6434 is a potent TLR7 agonist (EC50 = 7.2 nM). Activates several immune effector cells in vitro. Suppresses metastasis in vivo and enhances efficacy of radiation therapy in a model of colorectal carcinoma.Spezifikation
DSR 6434 | |
6-Amino-2-(butylamino)-9-[[6-[2-(dimethylamino)ethoxy]-3-pyridinyl]methyl]-7,9-dihydro-8H-purin-8-one | |
Soluble to 50mM in 1eq. HCl and to 100mM in DMSO | |
400.48 | |
Bioactive Small Molecule |
1059070-10-8 | |
10 mg | |
C19H28N8O2 | |
Fest | |
>98% |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ DSR 6434 > 10mg
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur