Learn More
Tuttnauer Warming Cycle (95-103)
The Warming Cycle has a temperature range from 95°C to 104°C.
Marke:  Tuttnauer ADD222-0446
Artikelnummer. 17899528
  • 769.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Warming Cycle (95°C to 104°C)
  • The warming cycle has a temperature range from 95°C to 104°C.
Spezifikation
Spezifikation
Software
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Tuttnauer Warming Cycle (95-103) > Warming Cycle (95°C to 104°C)