Learn More
Contec™ Quiltec™ I Mop Head
Contec Quiltec I Moppköpfe werden aus 100 % 2-lagigem Polyester um einen Viskosekern gefertigt und sind daher ideal für die höchste Reinraumqualität, da sie sehr geringe Mengen an Partikeln und Fasern erzeugen.
207.00 € - 214.00 €
Spezifikation
Farbcode | White |
---|---|
Produkttyp | Moppkopf |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Einwegprodukt | Single-use |
Color-coded | No |
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15815597
![]() |
Contec™
MHQT0100 |
Unsteril |
207.00 €
40 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15817044
![]() |
Contec™
MHQT0150 |
Steril |
214.00 €
40 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Two-ply 100% knitted polyester over a rayon core
- Gamma irradiated at no less than 25 kGy
- 5 mops double bagged
- Approx 18-20 sqm coverage
- Certificates of conformity supplied with every batch
Spezifikation
White | |
Nicht autoklavierbar | |
No |
Moppkopf | |
Single-use |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ Quiltec™ I Mop Head