Learn More
Quickfit™ 20 mm-Kunststoffkappe Artikelnummer.: 15748027
Verfügbar ab: 04-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Quickfit™ 20 mm-Kunststoffkappe
Artikelnummer. 15748027
Artikelnummer. 15748027
Marke: Quickfit ML/CAP20
Verfügbar ab: 04-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
QuickFit™ Kunststoffkappen (20 mm) sind ein Ersatzteil für ML1 Mikrowaagen-Kits.
  • Ersatz-Schraubverschluss für ML1 Microscale Kit und Microscale Tropftrichter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polypropylen
Produkttyp Kappe
Zur Verwendung mit (Geräte) ML1-Microscale-Kit, Thermometeradapter
Verschlussgröße 20 mm
Durchmesser (metrisch) 20 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ 20 mm-Kunststoffkappe >