Learn More
Thermo Scientific™ Extraktionskits für die QuEChERS Original-2003-Methode
Verwenden Sie Thermo Scientific™ QuEChERS Extraktionskits für die Original 2003 Methode, um Obst und Gemüse auf Pestizide, tierärztliche Arzneimittelrückstände und Toxine zu analysieren.
Marke: Thermo Scientific™ S1-10-ORIG-CH-KIT
184.48 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ QuEChERS Extraktionskits, um komplexe Probenmatrices wie Obst und Gemüse für LC-MS- oder GC-MS-Analysen von Pestizidrückständen, Tierarzneimittelrückstände und Toxinen mit der Original 2003 Methode vorzubereiten. Unsere QuEChERS-Kits (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) enthalten vorgepackte, abgewogene Salze, Sorbentien und Puffer, die zur Optimierung Ihres Arbeitsablaufs, für eine hervorragende Rückgewinnung für eine Vielzahl von Analyten, zur Minimierung des Fehlerpotenzials, zur Einsparung von Zeit und Geld und zur Bereitstellung qualitativ hochwertiger, reproduzierbarer Ergebnisse entwickelt wurden.
Thermo Scientific™ QuEChERS Extraktionskits für die Original 2003 Methode machen die Probenvorbereitung einfach und effizient Mit unseren QuEChERS-Kits können Sie zuverlässig Extraktionen durchführen und Obst- und Gemüseproben auf Pestizidrückstände und andere Kontaminanten analysieren.
Zur Unterstützung der Original 2003 QuEChERS-Methode sind drei verschiedene Extraktionskits erhältlich.
- Extraktionssalze in Beuteln, keine Röhrchen – für 10 g oder 15 g Probenmaterial
- Extraktionssalze in Beuteln mit 50-ml-Röhrchen – für 10 g oder 15 g Probenmaterial
- Extraktionssalze in Beuteln mit 50-ml-Röhrchen und Keramik-Homogenisatoren – für 10 g oder 15 g Probenmaterial
Was ist der Zweck der Chemikalien, die in der Original 2003 Methode verwendet werden?
- Acetonitril: Dient zur Durchführung einer einphasigen Extraktion an einer Probe
- Wasserfreies MgSO4: Induziert die Phasentrennung zwischen dem Wassergehalt in der Probe und der Acetonitril-Schicht während der Trennungsstufe zwischen Flüssigkeit und Flüssigkeit; entfernt das Restwasser aus der Probe während der dispersiven Festphasenextraktion (dSPE)
- NaCl: Induziert die Phasentrennung zwischen dem Wassergehalt in der Probe und der Acetonitril-Schicht während der Trennungsstufe zwischen Flüssigkeit und Flüssigkeit; entfernt Restwasser aus der Probe; reduziert polare Interferenzen und verbessert die Extraktion
- PSA: Primäres sekundäres Amin zum Entfernen polarer Matrixkomponenten, zitronensäurehaltiger Co-Extraktive und freier Fettsäuren aus der Probe während der dispersiven Festphasenextraktion (dSPE)
Spezifikation
QuEChERS Original Extraktionskit für 10 g Probenmaterial; 4 g MgSO4, 1 g NaCl in Beuteln; 50 ml Röhrchen; Keramik-Homogenisatoren; 50/Pk. | |
Salze in Beuteln, 50-ml-Röhrchen, Keramik-Homogenisatoren | |
4 g MgSO4, 1 g NaCl | |
Alle |
QuEChERS Extraktionskit | |
QuEChERS-Probenvorbereitung für die Original 2003 Methode | |
10 g Probenmaterial | |
50 ml |