Learn More
Eppendorf™ Rotor for Centrifuge 5430 / 5430 R
Eppendorf Rotor for Centrifuge 5430/5430 R, precision at its core. Maximize your centrifuge's potential with rotors crafted for efficiency. Tailor your experiments with various capacities and speeds, ensuring optimal sample processing.
Marke: Eppendorf™ 5427750002
945.99 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Lid (see details for type)
Beschreibung
- Max. Drehzahl: 21,191×g (14,200 U/min)
- Max. Kapazität: 16× Eppendorf Tube™ 5.0 ml
- Aerosoldicht für sichere Zentrifugation gefährlicher Proben
- Eppendorf QuickLock™ Kappe
- Eppendorf Tube™ 5.0 ml mit Schraubverschluss können nur die Hälfte (8) der Plätze im Rotor verwenden
Zertifizierungen
Aerosol-tight rotors are tested and certified by the Health Protection Agency (Porton Down, UK)
Spezifikation
FA-45-16-17, aerosoldicht – mit Rotordeckel | |
Festwinkelrotor | |
21,191 x g | |
17 mm | |
Deckel |
Aluminium | |
16 x 5,0 ml-Eppendorf-Röhrchen | |
14,200 rpm | |
Zentrifuge 5430/5430 R | |
16 |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%