Learn More
asecos™ IBC-Station PE mit Abfüllbereich und mit Gitterrost verzinkt
Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
Marke:  asecos™ 24156
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17826386
  • N.V. / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen etc.
  • Für einen leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport der leeren Auffangwanne
Spezifikation
Spezifikation
Blau
1000 L
IBC Spill Pallet
1280.00 mm
1280.00 mm
860.00 mm
1910.00 mm
115 kg
264.2 gal.
Polyethylen
50.39 in.
50.39 in.
33.86 in.
75.20 in.
253.53 lb.
Name des Produkts
asecos™ IBC-Station PE mit Abfüllbereich und mit Gitterrost verzinkt > Width: 1280 mm