Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Undergrad Analogrührer, 230 V
Precision stirring up to 2000 rpm in a compact, stackable design that takes up less benchtop and storage space. Designed to prevent accidental spillage on the control panel, and coated with BioCote™ for antimicrobial protection.
Marke:  Cole-Parmer™ Stuart™ 04807-54
315.60 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17382671
  • 382.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das quadratische Plattendesign ermöglicht die Flexibilität von Behältergrößen und -kombinationen
  • Das kompakte, stapelbare Design nimmt weniger Platz auf dem Tisch und in der Lagerung ein
  • Verhindert versehentliches Verschütten auf dem Bedienfeld
  • Mit BioCote™ für antimikrobiellen Schutz verglast
  • Das robuste Aluminiumgehäuse sorgt für Langlebigkeit
  • Die Glaskeramik-Deckplatte ist chemikalienbeständig
  • Die Deckplatte aus Edelstahl ermöglicht eine stärkere Magnetkupplung
  • Schutzart IP32 für Wasser- und Staubbeständigkeit
  • Die obere Platte misst 15 x 15 cm
Spezifikation
Spezifikation
100 bis 2.000 U/min
15 l
230 V
24,8 x 17,2 x 10,7 cm
3 Jahre
UC151
Analog
Glaskeramik
Quadratisch
50 W
EU
Netzkabel
IP 32
Rührer
Dokumentation
Product Guides
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Stuart™ Undergrad Analogrührer, 230 V > Glaskeramik