Learn More
Invitrogen™ Qubit™ microRNA Assay-Kits
Erzielen Sie mit dem Qubit microRNA Assay-Kit, das 100 und 500 Assay-Formate bietet, eine genaue miRNA-Quantifizierung, selbst bei Vorhandensein von rRNA, großer mRNA oder Kontaminanten.
Marke: Invitrogen™ Q32880
114.76 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit Qubit miRNA (microRNA) Assay-Kits erzielen Sie eine genaue und präzise Quantifizierung kleiner RNA (∼20 Nukleotide oder Basenpaare). Diese miRNA-Quantifizierungskits ermöglichen den schnellen Nachweis aller Arten kleiner RNA, einschließlich microRNA und siRNA, sowie einzel- und doppelsträngiger RNA. Der Assay ist äußerst selektiv für kleine RNA über rRNA oder große mRNA und toleriert Kontaminanten wie Salze, Lösungsmittel oder Detergenzien.
Das Qubit miRNA Assay-Kit mit Qubit Fluorometer bietet eine präzise und selektive Methode zur Quantifizierung von microRNA-Proben. Dieser Assay ist für miRNA über rRNA oder große mRNA (> 1000 bp) sehr selektiv. Je nach Probenvolumen ist das Assay-Kit für die anfängliche miRNA-Probenkonzentration von 0,025 bis 150 ng/µl genau konzipiert und bietet einen Nachweisbereich von 0,5 bis 150 ng.Das Qubit microRNA Assay Kit enthält ein konzentriertes Assay-Reagenz, einen Verdünnungspuffer und vorverdünnte miRNA-Standards. Einfach das Reagenz mit dem im Lieferumfang enthaltenen Puffer verdünnen, die Probe hinzufügen (ein beliebiges Volumen zwischen 1 µl und 20 µl reicht aus), und die Konzentration mit dem Qubit Fluorometer auslesen.
Hinweise
• Verwenden Sie dünnwandige, durchsichtige 0,5 ml-PCR-Röhrchen (Best. Nr. Q32856) für das Qubit 4 Fluorometer und 8 × 200 µl-Röhrchenstreifen (Bestell- -Nr. Q33252) für das Qubit Flex Fluorometer.
Spezifikation
Fluoreszenz | |
microRNA-Quantifizierung | |
Qubit | |
100 assays | |
498/518 |
Qubit Fluorometer | |
100 Reaktionen | |
microRNA Assay-Kit | |
Raumtemperatur |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
3071393 | Analysenzertifikat | 11/01/2025 | Q32880_LITL18 PROMO,Q32880 |
2831268 | Analysenzertifikat | 23/01/2024 | Q32880_LITL18 PROMO,Q32880 |
2714493 | Analysenzertifikat | 30/08/2023 | Q32880_LITL18 PROMO,Q32880 |
2550812 | Analysenzertifikat | 26/01/2023 | Q32880_LITL18 PROMO,Q32880 |
2521013 | Analysenzertifikat | 09/08/2022 | Q32880_LITL18 PROMO,Q32880 |