Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio 6 PRO 0,2 ml, 96-Well Packung
Das Applied Biosystems QuantStudio 6 Pro Echtzeit-PCR System liefert innovative intelligente Funktionen für den Echtzeit-PCR-Arbeitsablauf (qPCR) auf einer kompakten Stellfläche. Mit Gesichtserkennung, Sprachbefehlen, Smart Help, Multiplex-Funktion, motorisierten austauschbaren Blöcken, vereinfachten Arbeitsabläufen, intuitiver Software und großer kapazitiver Touchscreen-Oberfläche.
Marke: Applied Biosystems™ A44288
Beschreibung
Das Applied Biosystems QuantStudio 6 PRO Echtzeit-PCR-System verfügt über alle Funktionen des QS6 FLEX Systems und über intelligente Funktionen für einen intelligenten, innovativen und fortschrittlichen Arbeitsablauf im Labor. Dazu gehören:
- Gesichtserkennung, freihändiges Anmelden und Zugriff auf Ihr persönliches Profil
- Freihändige Bedienung; Durchführen grundlegender Operationen mit Sprachbefehlen
- Intelligenter RFID-Plattenablauf (Radio Frequency Identification); 2 integrierte RFID-Lesegeräte zur Erkennung und Dekodierung von Applied Biosystems™ TaqMan™ Smart Plates
- Smart Help; Für eine schnellere, effizientere und effektivere Lösungsfindung bei Instrumenten- und Anwendungsproblemen
- Smart Remote Support; Ein Echtzeit-Audio-/Video-Kollaborationstool und ein erweitertes Remote-Desktop-Support-Tool, das die Ausfallzeiten von Geräten von Tagen auf Minuten reduziert
- Hervorragende Reproduzierbarkeit bei minimaler Variation zwischen verschiedenen Wells und Instrumenten.
- Das System wurde für höchste Anwenderfreundlichkeit entwickelt und bietet hohe Qualität, ausgezeichnete Zuverlässigkeit und optimale Benutzererfahrung für Forscher, die im Labor intelligenter arbeiten möchten.
Spezifikation
Austauschbar | |
QuantStudio™, ViiA™ 6-System | |
Touchscreen | |
1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr Vor-Ort-Service (mit 1 geplanten Wartung) |
96-Well-Platte | |
QuantStudio™ 6 PRO | |
Energieeffizient, weniger Ressourcenverbrauch und weniger Abfall | |
Raumtemperatur |