Learn More
Thermo Scientific™ Umkehrosmose-Membran
Wählen Sie die erforderliche Thermo Scientific™ Umkehrosmose(RO)-Membran für Ihr Thermo Scientific™ Barnstead™ Wasseraufbereitungssystem.
Marke: Thermo Scientific™ 09.2003
346.58 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Wählen Sie die erforderliche Thermo Scientific™ Umkehrosmose(RO)-Membran für Ihr Thermo Scientific™ Barnstead™ Wasseraufbereitungssystem.
Verwenden Sie Membranen mit den folgenden Barnstead Systemen:
09,2003:
- Umkehrosmose-Membran mit integrierter Vorbehandlung, 3 l/h, für Smart2Pure™ Systeme
09,2006:
- Umkehrosmose-Membran mit integrierter Vorbehandlung, 6 l/h, für Smart2Pure Systeme
22,0046:
- LabTower™ EDI 15 erfordert zwei dieser RO-Membranen
- LabTower™ RO 20 erfordert zwei dieser RO-Membranen
- LabTower RO 60 erfordert zwei dieser RO-Membranen sowie zwei 22.0087 RO-Membranen
- LabTower™ TII 20 erfordert zwei dieser RO-Membranen
- LabTower TII 60 erfordert zwei dieser RO-Membranen sowie zwei 22.0087 RO-Membranen
- Pacific™ RO 3, 7 und 12 erfordern eine dieser RO-Membranen
- Pacific RO 20 erfordert zwei dieser RO-Membranen
- Pacific™ TII 3, 7 und 12 erfordern eine dieser RO-Membranen
- Pacific TII 20 erfordert zwei dieser RO-Membranen
22,0087:
- LabTower™ EDI 30 erfordert zwei dieser RO-Membranen
- LabTower™ RO 40 erfordert zwei dieser RO-Membranen
- LabTower RO 60 erfordert zwei dieser RO-Membranen sowie zwei 22.0046 RO-Membranen
- LabTower TII 40 erfordert zwei dieser RO-Membranen
- LabTower TII 60 erfordert zwei dieser RO-Membranen sowie zwei 22.0046 RO-Membranen
- Pacific RO 40 erfordert zwei dieser RO-Membranen
- Pacific TII 40 erfordert zwei dieser RO-Membranen
Spezifikation
RO-Membran mit integriertem Vorbehandlungsmodul, 3 l/h | |
Smart2Pure | |
Umkehrosmosemembran |