missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ QuantStudio™ 6 Pro Real-Time PCR System, AB Assurance extended warranty, SmartStart, 96-well, 0.2 mL

Artikelnummer. 17182096 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1 system
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 17182096

Marke: Applied Biosystems™ A44556

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

The Applied Biosystems™ QuantStudio™ 6 Pro Real-Time PCR System Training and Extended Warranty Package adds innovative smart features to the real-time PCR (qPCR) workflow, all in a compact footprint. Designed for ultimate ease-of-use, the system offers high quality, excellent reliability, and an optimal user experience for researchers who want to work smarter in the lab.

  • Einfacher und bequemer freihändiger Betrieb mit Gesichtsauthentifizierung und Sprachbefehlen
  • Weniger Fehler und manuelle Eingaben mit intelligentem qPCR-Arbeitsablauf und TaqMan Array-Platten mit RFID
  • Platzsparendes Format und unabhängiger Betrieb; Einrichtung, Start, Überwachung und Analyse direkt über den Touchscreen
  • Kompatibel mit über 8 Millionen TaqMan Assays für Experimente zur Genexpression, genetischen Variation, Genregulation oder Proteinexpression
  • SmartStart Orientation führt Anwender schnell in die Bedienung ein, verbindet sie mit ihrem lokalen Netzwerk und unterstützt sie bei der Auswahl der geeigneten Reagenzien/Verbrauchsmaterialien
  • 1 Jahr erweiterte AB Assurance Garantie mit umfassender Serviceabdeckung und einem geplanten Wartungsbesuch
  • Servicepläne maximieren die Systemverfügbarkeit durch schnelle Reparaturzeiten durch vom Hersteller geschulte und zertifizierte Field Service Engineers (FSE)
  • Während der jährlichen Wartung aktualisiert der FSE die Software bei Bedarf, reinigt, schmiert und richtet relevante Teile und optische Systeme aus, führt Funktionstests durch und dokumentiert Aufgaben, Ergebnisse und Diagnosen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Blockformat Austauschbar
Inhalt und Lagerung QuantStudio 6 Pro Real-Time-PCR-System, 96-Well, 0,2-ml-Block, Desktop
Produktlinie QuantStudio
Displaytyp 12-Zoll-Farb-Touchscreen
Umweltfreundliche Eigenschaften Energieeffizient, weniger Ressourcenverbrauch und weniger Abfall
Versandbedingung Raumtemperatur
Menge 1 system

Nur für Forschungszwecke

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt