Learn More
QuantStudio 5 qPCR-System
Für Forscher, die Genexpressionen durchführen und eine intuitive und benutzerfreundliche qPCR-Lösung wünschen, bieten die Applied Biosystems™ QuantStudio Echtzeit-PCR-Systeme eine außergewöhnliche Spezifität mit der Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit der Cloud-Konnektivität.
Marke:  ABI Applied Biosystems A33626
Artikelnummer. 15731248
  • 62265.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Für Forscher, die Genexpressionen durchführen und eine intuitive und benutzerfreundliche qPCR-Lösung wünschen, bieten die Applied Biosystems™ QuantStudio Echtzeit-PCR-Systeme eine außergewöhnliche Spezifität mit der Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit–– der Cloud-Konnektivität. In Kombination mit der AB Assurance* 2 -Jahresgarantie ermöglichen Ihnen die QuantStudio 3 und 5 Real-Time PCR-Systeme eine effektivere Gerätenutzung und tragen durch einen proaktiven, geplanten Wartungsservice zur Reduzierung von Ausfällen bei.
Die Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 und 5 Real-Time PCR-Systeme sind die neuesten Ergänzungen unserer Familie von leistungsstarken QuantStudio Instrumenten. Sie bieten eine moderne Benutzerfreundlichkeit, die mobilen Geräten ähnelt, sodass Sie leichter als je zuvor eine Verbindung zu Ihren Daten herstellen können. So können Sie jederzeit und überall auf Daten zugreifen, diese analysieren und freigeben und profitieren von der Fernüberwachung Ihrer Läufe, schneller Analyse komplexer Datensätze, sicherer Speicherung Ihrer Ergebnisse und Online-Weitergabe von Ergebnissen an Kollegen auf dem gesamten Campus oder auf der ganzen Welt mit Hilfe von browserbasierter Software, die von der Thermo Fisher Cloud-Plattform unterstützt wird.
Für Forscher, die Genexpressionen durchführen und eine intuitive und benutzerfreundliche qPCR-Lösung wünschen, bieten die Applied Biosystems™ QuantStudio Echtzeit-PCR-Systeme eine außergewöhnliche Spezifität mit der Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit–– der Cloud-Konnektivität. In Kombination mit der AB Assurance* 2 -Jahresgarantie ermöglichen Ihnen die QuantStudio 3 und 5 Real-Time PCR-Systeme eine effektivere Gerätenutzung und tragen durch einen proaktiven, geplanten Wartungsservice zur Reduzierung von Ausfällen bei.
Serviceplan
2 Jahre
Serviceleistungen
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,25 °C
0,4 °C
384-Well 5 bis 20 μl
Touchscreen
16 in.
40 cm
2 Jahr
50 cm
qPCR
960 W
QuantStudio 5 qPCR-System (384-Well, 0,1 ml), Laptop und 2 Jahre Garantie
QuantStudio 5 qPCR-System (384-Well, 0,1 ml) und 2 Jahre Garantie
50 cm (L) x 27 cm (B) x 40 cm (H)
100 bis 240 V
QuantStudio Real Time PCR System (qPCR)
20 in.
27 cm
10,5 in.
4°bis 100 °C
50 cm
6,0 °C/Sek.
26 kg (57 lb.)
Videos
  • Play Video
    Play
    Mute
    Current Time 0:00
    /
    Duration Time 0:00
    Loaded: 0%
    Progress: 0%
    Stream TypeLIVE
    Remaining Time -0:00
    Fullscreen
    Share
    Close
    Share Video:
    Applied BioSystems Quant Studio 3-5 - Data Analysis
  • Play Video
    Play
    Mute
    Current Time 0:00
    /
    Duration Time 0:00
    Loaded: 0%
    Progress: 0%
    Stream TypeLIVE
    Remaining Time -0:00
    Fullscreen
    Share
    Close
    Share Video:
    Applied BioSystems Quant Studio 3-5 - Experiment setup
Name des Produkts
QuantStudio 5 qPCR-System > 0.1 ml, 384 Wells