Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-SQC GC-Säulen
Gewährleisten Sie die Qualität Ihres Thermo Scientific Geräts bei der Installation vor Ort.
Marke: Thermo Scientific™ 26070-1300
434.82 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Stellen Sie die Qualität Ihres Thermo Scientific Geräts bei der Installation vor Ort sicher, indem Sie die Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-SQC GC-Säule verwenden. Die TraceGOLD TG-SQC GC-Säule ist für Systemqualifizierungstests während der Erstinstallation oder während des Betriebs und der Wartung eines installierten Geräts optimiert. Diese Spalte wird nur für Benchmark-Tests empfohlen.
Anwendungen:
Systemqualifizierungstests (Thermo Scientific GC-MS)
Spezifikation
15 m | |
TraceGOLD TG-SQC | |
TraceGOLD | |
Each |
0,25 mm | |
Nur Benchmark-Tests | |
0,25 μm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.