Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio 5 Paket
Artikelnummer. 15751248 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Inhalt und Lagerung:
Kein PC
PC (Tower)
PC/Laptop
Blockkonfigurationen:
384-Well
96-Well
96-Well FAST
Gewährleistung:
1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr Garantieverlängerung (1 geplante Wartung)
1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahre Garantieverlängerung (keine geplante Wartung)
1 Jahr Herstellergarantie + 3 Jahre Garantieverlängerung (keine geplante Wartung)
1 Jahr Herstellergarantie + 3 Jahre Garantieverlängerung (mit 1 geplanter Wartung/Jahr)
1 Jahr Herstellergarantie + 3 Jahre Vor-Ort-Service (mit 1 geplanten Wartung/Jahr)
1 Jahr Herstellergarantie + 3 Jahre Vor-Ort-Service (ohne geplante Wartungen)
1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr Vor-Ort-Service (mit 1 geplanten Wartung)
1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahre Garantieverlängerung (keine geplante Wartung)
1 Jahr Herstellergarantie + 3 Jahre Garantieverlängerung (keine geplante Wartung)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15751248
Marke: Applied Biosystems™ A33628
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dank integrierten Sicherheitsfunktionen, gesperrten Arbeitsabläufen, Benutzerkontenverwaltung und Optionen für die Browser-basierte oder Desktop-Analyse können Sie mit dem QuantStudio 5 Echtzeit-PCR-System Ihre Daten einfacher als je zuvor mit kompromissloser Leistung und Qualität zusammenführen.
Das QuantStudio 5 Real-Time PCR-System ist bei RSD als Paket mit folgenden Komponenten erhältlich:
  • 96 Well-Thermoblöcke: Entweder 0.1 ml- oder 0.2 ml-Well-Volumen oder 384 Well-Thermoblöcke
  • Halb- oder ganztägige SmartStart Orientierungsschulung
  • Entsprechend den Laboranforderungen als eigenständiges Gerät mit Touchscreen ohne PC oder mit einem zusätzlichen Laptop oder Tower-PC
  • Auswahl zusätzlicher Garantieleistungen, je nach den Ansprüchen des Anwenders
Hauptmerkmale:
  • Sie haben jederzeit und überall Zugriff auf Daten und können diese analysieren und freigeben – Mit der Browser-basierten Software können Sie Ihre Läufe per Fernzugriff überwachen, komplexe Datensätze innerhalb von Minuten analysieren, Daten an einem sicheren Ort speichern und die Ergebnisse online mit Kollegen in verschiedenen Institutionen und auf der ganzen Welt teilen. Mit der mobilen Anwendung „Instrument Connect“ können Sie Ihre Läufe von mobilen Geräten aus in Echtzeit überwachen.
  • Erzielen Sie zuverlässige Ergebnisse – Erkennen Sie Unterschiede in der Zielmenge, die bei Singleplex-Reaktionen gerade einmal das 1.5-Fache betragen, und erhalten Sie 10 Log-Stufen des linearen dynamischen Bereichs.
  • Einfaches Etablieren von Standardbetriebsverfahren und Compliance – Gesperrte Protokollvorlagen, Feedback zur Qualitätskontrolle (QK) während des Laufs und Rückverfolgbarkeit von Verbrauchsmaterialien für die Qualitätskontrolle sorgen für eine bessere Kontrolle über experimentelle Daten. Der RDML-Export (Real-Time Data Mark-up Language) ist aus Gründen der Kompatibilität mit MIQE-Richtlinien verfügbar.
  • Spart wertvolle Zeit – 6 unabhängige Temperaturzonen sorgen für Flexibilität zur gleichzeitigen Durchführung mehrerer Experimente. Schnelles Thermocycling ist ebenfalls verfügbar, sodass Ergebnisse in weniger als 30 Minuten erzielt werden können.
  • Schnelle Inbetriebnahme – Das Gerät ist werkseitig für optische und thermische Genauigkeit, schnelle Installation und sofortigen Einsatz kalibriert.
  • Überspringen Sie die Lernkurve – Aufgrund der vorab optimierten Protokollvorlagen benötigen neue Anwender nur eine kurze Schulung, sodass Sie sich auf Ihre Forschung konzentrieren können.
  • Arbeitsfläche maximieren – Kompaktes Gerät kann als eigenständiges Gerät oder mit einem Computer konfiguriert werden, um den meisten Laboranforderungen gerecht zu werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Thermische Genauigkeit 0,25 °C
Inhalt und Lagerung Kein PC
Thermische Gleichmäßigkeit 0,4 °C
Fassungsvermögen 384
Displaytyp Touchscreen
Höhe (metrisch) 40 cm
Breite (metrisch) 27 cm
Gewährleistung 1 Jahr Herstellergarantie + 1 Jahr Garantieverlängerung (1 geplante Wartung)
Tiefe (metrisch) 50 cm
Temperaturbereich 4°bis 99,9 °C
Beschreibung QuantStudio 5
Max. Aufheizrate (Thermoblock) 384-Well: 3,5 °C/Sek.
Anregung Strahlend weiße LED
Nachweisbereich 384-Well, 450 bis 650 nm/500 bis 700 nm
Multiplex 384-Well bis zu 5 Ziele
Nachweis 384-Well, 5 gekoppelte Filter
Vorkalibrierte Farbstoffe FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/NED/TAMRA/Cy™3, JUN, ROX/ Texas Red, Mustang Purple, Cy™ 5/LIZ™, Cy™ 5.5
Blockkonfigurationen 384-Well