Learn More
Pyrex™ Labware Schellbach-Bürette aus Borosilikatglas mit Glasküken, Klasse AS
Artikelnummer. p-8002599
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
Graduierungen:
0.05 ml
0,1 mL
0.1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12134242
Marke: Pyrex 492145
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus chemisch beständigem Borosilikatglas entspricht ISO 385. Pyrex™ Labware Schellbach-Büretten aus Borosilikatglas Klasse AS mit Glasschlüssel sind mit einem vertikalen weißen Streifen und einer zentralen blauen Linie versehen, um das genaue Ablesen des Meniskus zu erleichtern. Trichteraufsätze machen das Befüllen einfacher und sicherer. Austauschbares Glasküken mit 2 mm-Öffnung.
  • Entspricht ISO 385
  • Skala und Beschriftung in blauem Einbrennlack
  • Bürettenröhre mit Schellbach-Streifen als weißer Streifen mit blauer Mittellinie – vereinfacht das Erkennen des Meniskus – der Meniskus befindet sich genau an dem Punkt, an dem sich die blaue Linie in ein breites und ein schmales Band teilt
  • Mit Trichteransatz für einfacheres und sichereres Einfüllen
  • Bei jeder Bürette ist vor dem Ablesen eine Wartezeit von +30 s anzusetzen
  • Hergestellt aus chemisch beständigem Borosilikatglas
  • Austauschbares Glasküken mit 1.5 mm-Öffnung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 ml
Länge (metrisch) 620 mm
Material Pyrex™ Borosilikatglas
Graduierungen 0.05 ml
Enthält Austauschbares Glasküken mit 2 mm-Öffnung
Umfang Blau
Material des Sperrhahns Glas
Toleranz ±0,03 mL
Typ Schellbach Bürette
Class Klasse AS
Zertifizierung/Konformität ISO 385