Learn More
Pyrex™ Glaszylinder der Klasse A mit Polyethylen-Stopfen und Werkszertifikat
Aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Borosilikatglas mit sechseckigem Glasfuß.
Marke: Pyrex 3212/04WC
Beschreibung
- Entspricht ISO 4788
- Gemäß Klasse-A-Toleranzwerten kalibriert
- Einzeln geprüft und mit Einzelzertifikat über das genaue enthaltene Volumen an 5 Punkten der Skala
- Konformität H-zertifiziert
- Aufgedruckte, individuelle Seriennummer für die Chargenzertifizierung
- Aus chemikalienbeständigem Pyrex-Borosilikatglas, sechseckiger Glasfuß
- Skala in weißem Einbrennlack auch bei dunkelfarbigen Lösungen problemlos ablesbar
- Mit Polyethylen-Stopfen
Spezifikation
Hexagonal | |
Glas | |
Klasse A | |
159 mm | |
43757 |
Messzylinder | |
ISO 4788 | |
10 ml | |
Stopfen aus Polyethylen | |
Polyethylen |