Learn More
Pyrex™ Glaszylinder der Klasse A mit Polyethylen-Stopfen und Werkszertifikat
Aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Borosilikatglas mit sechseckigem Glasfuß.
Marke:  Pyrex 3212/10WC
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15787947
  • 158.00 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entspricht ISO 4788
  • Gemäß Klasse-A-Toleranzwerten kalibriert
  • Einzeln geprüft und mit Einzelzertifikat über das genaue enthaltene Volumen an 5 Punkten der Skala
  • Konformität H-zertifiziert
  • Aufgedruckte, individuelle Seriennummer für die Chargenzertifizierung
  • Aus chemikalienbeständigem Pyrex-Borosilikatglas, sechseckiger Glasfuß
  • Skala in weißem Einbrennlack auch bei dunkelfarbigen Lösungen problemlos ablesbar
  • Mit Polyethylen-Stopfen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hexagonal
Glas
Klasse A
291 mm
24/29
Messzylinder
ISO 4788
100 ml
Stopfen aus Polyethylen
Polyethylen
Name des Produkts
Pyrex™ Glaszylinder der Klasse A mit Polyethylen-Stopfen und Werkszertifikat > Kapazität: 100 ml