Learn More
Pyrex™ Glaszylinder der Klasse A mit Polyethylen-Stopfen
Aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Borosilikatglas.
Marke: Pyrex 3212/04
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entspricht ISO 4788
- Mit aufgedrucktem Chargencode zum Herunterladen eines Chargenzertifikates
- Aus chemikalienbeständigem Pyrex-Borosilikatglas
- Skala in weißem Einbrennlack auch bei dunkelfarbigen Lösungen problemlos ablesbar
- Mit Polyethylen-Stopfen
- Stabiler sechseckiger Glasfuß
Spezifikation
Hexagonal | |
Glas | |
Klasse A | |
159 mm | |
43757 |
Messzylinder | |
ISO 4788 | |
10 ml | |
Stopfen aus Polyethylen | |
Polyethylen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Glaszylinder der Klasse A mit Polyethylen-Stopfen > Fassungsvermögen: 10 ml; Graduierungen: 0.2 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur