Learn More
Pyrex™ Glaszylinder der Klasse A mit Polyethylen-Stopfen
Aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Borosilikatglas.
57.85 € - 795.00 €
Spezifikation
Basistyp Hexagonal
Typ Messzylinder
Material Glas
Zertifizierung/Konformität ISO 4788
Klasse Klasse A
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15333534
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
3212/04
10 ml
57.85 €
2 Stück
Verfügbar ab: 06-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15717957
Unterlagen ansehen
Pyrex
3212/14
500 ml
795.00 €
10 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15737947
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
3212/06
25 ml
307.00 €
10 Stück
Verfügbar ab: 06-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15737957
Unterlagen ansehen
Pyrex
3212/16
1000 ml
703.00 €
10 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15757947
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
3212/08
50 ml
67.65 €
2 Stück
Verfügbar ab: 06-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15757957
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
3212/18
2000 ml
207.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 06-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15777947
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
3212/10
100 ml
77.55 €
2 Stück
Verfügbar ab: 06-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15797947
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
3212/12
250 ml
539.00 €
10 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Entspricht ISO 4788
  • Mit aufgedrucktem Chargencode zum Herunterladen eines Chargenzertifikates
  • Aus chemikalienbeständigem Pyrex-Borosilikatglas
  • Skala in weißem Einbrennlack auch bei dunkelfarbigen Lösungen problemlos ablesbar
  • Mit Polyethylen-Stopfen
  • Stabiler sechseckiger Glasfuß
Spezifikation
Spezifikation
Hexagonal
Glas
Klasse A
Polyethylen
Messzylinder
ISO 4788
Stopfen aus Polyethylen
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Product Title
Pyrex™ Glaszylinder der Klasse A mit Polyethylen-Stopfen