Learn More
Pyrex™ Glaszylinder der Klasse A mit Polyethylen-Stopfen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
2 Stück
Beschreibung
- Entspricht ISO 4788
- Mit aufgedrucktem Chargencode zum Herunterladen eines Chargenzertifikates
- Aus chemikalienbeständigem Pyrex-Borosilikatglas
- Skala in weißem Einbrennlack auch bei dunkelfarbigen Lösungen problemlos ablesbar
- Mit Polyethylen-Stopfen
- Stabiler sechseckiger Glasfuß
Spezifikation
Spezifikation
| Basistyp | Hexagonal |
| Typ | Messzylinder |
| Material | Glas |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 4788 |
| Klasse | Klasse A |
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Höhe (metrisch) | 193 mm |
| Enthält | Stopfen aus Polyethylen |
| Anzahl Stopfen | 14/23 |
| Stopfenmaterial | Polyethylen |