Learn More
Pyrex™ Glaszylinder der Klasse A mit Polyethylen-Stopfen
Artikelnummer. 15737957
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 15737957
Marke: Pyrex 3212/16
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Borosilikatglas.
  • Entspricht ISO 4788
  • Mit aufgedrucktem Chargencode zum Herunterladen eines Chargenzertifikates
  • Aus chemikalienbeständigem Pyrex-Borosilikatglas
  • Skala in weißem Einbrennlack auch bei dunkelfarbigen Lösungen problemlos ablesbar
  • Mit Polyethylen-Stopfen
  • Stabiler sechseckiger Glasfuß
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Basistyp Hexagonal
Typ Messzylinder
Material Glas
Zertifizierung/Konformität ISO 4788
Klasse Klasse A
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Höhe (metrisch) 505 mm
Enthält Stopfen aus Polyethylen
Anzahl Stopfen 45/40
Stopfenmaterial Polyethylen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado