Learn More
Pyrex™ Enghalskolben mit flachem Boden aus Borosilikatglas
Die Konstruktion aus Pyrex™ Glas gewährleistet eine hohe Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel. Pyrex™ Enghals-Siedekolben mit flachem Boden aus Borosilikatglas entsprechen der Norm ISO 1773. Die hervorragende chemische Beständigkeit gewährleistet kontaminationsfreie Leistung. Mit Markierung in weißer Emailfarbe und Flachboden, der ein Verschütten verhindert.
11.25 € - 520.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 1773 |
---|---|
Material | Borosilikatglas, Pyrex™ |
Flaschenhalstyp | Eng |
Bodenform | Flach |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) Hals | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) Hals | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10650191
|
Pyrex
1070/38D |
10000 ml | 280 mm | 57 mm | 360 mm |
277.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10009569
|
Pyrex
1070/04D |
100 ml | 64 mm | 18 mm | 110 mm |
11.25 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10662111
|
Pyrex
1070/42D |
20000 ml | 341 mm | 60 mm | 558 mm |
520.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10801601
|
Pyrex
1070/28D |
2000 ml | 166 mm | 45 mm | 250 mm |
434.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10650001
|
Pyrex
1070/36D |
6000 ml | 237 mm | 57 mm | 340 mm |
163.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12079002
|
Pyrex
1070/12D |
250 ml | 85 mm | 30 mm | 140 mm |
121.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12089002
|
Pyrex
1070/18D |
500 ml | 105 mm | 30 mm | 170 mm |
168.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 12-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11982609
|
Pyrex
1070/24D |
1000 ml | 131 mm | 36 mm | 200 mm |
245.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10640001
|
Pyrex
1070/32D |
4000 ml | 207 mm | 45 mm | 300 mm |
116.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12549085
|
Pyrex
1070/02M |
50 ml | 50 mm | 18 mm | 100 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10211560
|
Pyrex
1070/40D |
12000 ml | 300 mm | 57 mm | 465 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
- Entspricht ISO 1773
- Flacher Boden für das Stellen auf Tische und Heizplatten etc.
- Hergestellt aus Pyrex™ Glas für eine hohe Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Ausgezeichnete chemische Haltbarkeit für eine kontaminationsfreie Leistungsfähigkeit
- Mit Markierungsfläche aus weißem Email
Spezifikation
ISO 1773 | |
Borosilikatglas, Pyrex™ | |
Eng | |
Flach |