Learn More
Pyrex™ Enghalskolben mit flachem Boden aus Borosilikatglas
Die Konstruktion aus Pyrex™ Glas gewährleistet eine hohe Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel. Pyrex™ Enghals-Siedekolben mit flachem Boden aus Borosilikatglas entsprechen der Norm ISO 1773. Die hervorragende chemische Beständigkeit gewährleistet kontaminationsfreie Leistung. Mit Markierung in weißer Emailfarbe und Flachboden, der ein Verschütten verhindert.
Marke: Pyrex 1070/32D
110.19 EUR gültig bis 2024-11-01
Benutzen Sie den Promotions-Code "21717" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entspricht ISO 1773
- Flacher Boden für das Stellen auf Tische und Heizplatten etc.
- Hergestellt aus Pyrex™ Glas für eine hohe Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Ausgezeichnete chemische Haltbarkeit für eine kontaminationsfreie Leistungsfähigkeit
- Mit Markierungsfläche aus weißem Email
Spezifikation
ISO 1773 | |
45 mm | |
Borosilikatglas, Pyrex™ | |
300 mm | |
Flach |
Bauart:Siedekolben | |
4000 ml | |
Zum Stehen auf Bänken und Heizplatten | |
Enghals | |
207 mm |