Learn More
Pyrex™ Enghalskolben mit flachem Boden aus Borosilikatglas
Die Konstruktion aus Pyrex™ Glas gewährleistet eine hohe Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel. Pyrex™ Enghals-Siedekolben mit flachem Boden aus Borosilikatglas entsprechen der Norm ISO 1773. Die hervorragende chemische Beständigkeit gewährleistet kontaminationsfreie Leistung. Mit Markierung in weißer Emailfarbe und Flachboden, der ein Verschütten verhindert.
Marke:  Pyrex 1070/42D
494.00 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10662111
  • 520.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entspricht ISO 1773
  • Flacher Boden für das Stellen auf Tische und Heizplatten etc.
  • Hergestellt aus Pyrex™ Glas für eine hohe Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Ausgezeichnete chemische Haltbarkeit für eine kontaminationsfreie Leistungsfähigkeit
  • Mit Markierungsfläche aus weißem Email
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 1773
20000 ml
558 mm
Flach
60 mm
Borosilikatglas, Pyrex™
Eng
341 mm