Learn More
Pyrex™ Enghalskolben mit flachem Boden aus Borosilikatglas
Die Konstruktion aus Pyrex™ Glas gewährleistet eine hohe Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel. Pyrex™ Enghals-Siedekolben mit flachem Boden aus Borosilikatglas entsprechen der Norm ISO 1773. Die hervorragende chemische Beständigkeit gewährleistet kontaminationsfreie Leistung. Mit Markierung in weißer Emailfarbe und Flachboden, der ein Verschütten verhindert.
Marke: Pyrex 1070/04D
10.69 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Entspricht ISO 1773
- Flacher Boden für das Stellen auf Tische und Heizplatten etc.
- Hergestellt aus Pyrex™ Glas für eine hohe Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Ausgezeichnete chemische Haltbarkeit für eine kontaminationsfreie Leistungsfähigkeit
- Mit Markierungsfläche aus weißem Email
Spezifikation
ISO 1773 | |
100 ml | |
110 mm | |
Flach |
18 mm | |
Borosilikatglas, Pyrex™ | |
Eng | |
64 mm |