Learn More
Corning™ PYREX™ 7079 Pipetten
Auf Volumenabgabe (TD) mit Blow-Out kalibriert. Corning™ Pyrex™ Serologische Einweg-Glaspipetten (Großpackung) erleichtern und beschleunigen durch ihre langen, schlanken, konischen Spitzen das Pipettieren.
133.00 € - 1335.00 €
Spezifikation
Kalibriert | Ja |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ASTM E714 |
Material | Glas |
Skala | Ja |
Spitzenform | Rund |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Negative Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Negative Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11912298
|
Corning™
7079-2N |
2 ml | 0.01 ml | 0.2 ml |
133.00 €
175 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10098512
|
Corning™
7079-2N |
2 ml | 0.01 ml | 0.2 ml |
246.14 €
700 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11922298
|
Corning™
7079-5N |
5 ml | 0.1 ml | 1 ml |
227.00 €
240 Stück |
Verfügbar ab: 10-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10252513
|
Corning™
7079-5N |
5 ml | 0.1 ml | 1 ml |
418.72 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11996978
|
Corning™
7079-1N |
1 ml | 0.01 ml | 0.2 ml |
590.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 10-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10323473
|
Corning™
7079-1N |
1 ml | 0.01 ml | 0.2 ml |
357.76 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11932298
|
Corning™
7079-10N |
10 ml | 0.1 ml | 2 ml |
1335.00 €
120 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10058662
|
Corning™
7079-10N |
10 ml | 0.1 ml | 2 ml |
398.11 €
720 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
Beschreibung
- Negative Graduierung
- Feuerpolierte Spitzen gewährleisten störungsfreie, gleichmäßige Durchflussraten
- Farben gemäß ISO-Normen
- Nicht steril, ohne Verschluss, in Großpackung
Spezifikation
Ja | |
Glas | |
Rund | |
Serologische Pipette |
ASTM E714 | |
Ja | |
Großpackung | |
Ja |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ PYREX™ 7079 Pipetten